α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)anilin

SB00812.1 SB00812.50
MAYBSB00812.1EA 0 EUR
MAYBSB00812.1 MAYBSB00812.50
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin
Formel: C₈H₅F₆N
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 1,4753 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000394
CAS-Nummer: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR