1,4-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzol
Lieferant: Thermo Scientific
SB00887.50
MAYBSB00887.50EA
0
EUR
MAYBSB00887.50
1,4-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzol
1,4-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzol
Formel:
C₁₀H₈F₆O₂ Molecular Weight: 274,1597 g/mol |
MDL:
MFCD00042272 CAS-Nummer: 66300-61-6 EINECS: 266-304-2 |