(4-Nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Nitrophenylacetic acid
SB00940.1
SB00940.10
SB00940.50
MAYBSB00940.1EA
0
EUR
MAYBSB00940.1
MAYBSB00940.10
MAYBSB00940.50
(4-Nitrophenyl)essigsäure
(4-Nitrophenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄(NO₂))CH₂COOH Schmelzpunkt: 150…153 °C |
MDL:
MFCD00007383 CAS-Nummer: 104-03-0 EINECS: 203-168-5 Merck Index: 12,06719 |