1,3-Benzodioxol

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,2-Methylendioxybenzol

SB00944.1 SB00944.10 SB00944.50
MAYBSB00944.1EA 0 EUR
MAYBSB00944.1 MAYBSB00944.10 MAYBSB00944.50
1,3-Benzodioxol
1,3-Benzodioxol
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 172
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005818
CAS-Nummer: 274-09-9
EINECS: 205-992-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR