5-Chlor-2-nitroanilin

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

SB01014.1 SB01014.10 SB01014.50
MAYBSB01014.1EA 0 EUR
MAYBSB01014.1 MAYBSB01014.10 MAYBSB01014.50
5-Chlor-2-nitroanilin
5-Chlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007776
CAS-Nummer: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR