5-Chlor-2-nitroanilin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
SB01014.1
SB01014.10
SB01014.50
MAYBSB01014.1EA
0
EUR
MAYBSB01014.1
MAYBSB01014.10
MAYBSB01014.50
5-Chlor-2-nitroanilin
5-Chlor-2-nitroanilin
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 123…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007776 CAS-Nummer: 1635-61-6 EINECS: 216-661-5 UN: 2237 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...