α-Chlor-3-fluortoluol

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: α-Chlor-m-fluortoluol

SB01021.1 SB01021.10 SB01021.50
MAYBSB01021.1EA 0 EUR
MAYBSB01021.1 MAYBSB01021.10 MAYBSB01021.50
α-Chlor-3-fluortoluol
α-Chlor-3-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Molecular Weight: 144.58 g/mol
Siedepunkt: 67
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000904
CAS-Nummer: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR