2-Isobutylthiazol
Lieferant: Thermo Scientific
SB01110.50
MAYBSB01110.50EA
0
EUR
MAYBSB01110.50
2-Isobutylthiazol
2-Isobutylthiazol
Formel:
C₇H₁₁NS Molecular Weight: 141,24 g/mol Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa) Dichte: 0,9953 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00005334 CAS-Nummer: 18640-74-9 EINECS: 242-470-1 |