2-Propylthiazol
Lieferant: Thermo Scientific
SB01111.50
MAYBSB01111.50EA
0
EUR
MAYBSB01111.50
2-Propylthiazol
2-Propylthiazole
Formel:
C₆H₉NS Molecular Weight: 127,20 g/mol |
MDL:
MFCD00053154 CAS-Nummer: 17626-75-4 EINECS: 241-606-7 |