3,5-Dimethylthiophenol

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,5-Dimethylbenzol-1-thiol, 1,3-Dimethyl-5-mercaptobenzol, 3,5-Dimethylphenylmercaptan, 3,5-Dimethylbenzolthiol, 5-Mercapto-m-xylol

SB01213DA SB01213EA SB01213.50
MAYBSB01213DAEA 0 EUR
MAYBSB01213DA MAYBSB01213EA MAYBSB01213.50
3,5-Dimethylthiophenol
3,5-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138.23 g/mol
Siedepunkt: 96
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040226
CAS-Nummer: 38360-81-5
EINECS: 253-901-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR