2-Brombenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
o-Bromobenzonitrile
SB01215.1
SB01215.10
SB01215.50
MAYBSB01215.1EA
0
EUR
MAYBSB01215.1
MAYBSB01215.10
MAYBSB01215.50
2-Brombenzonitril
2-Brombenzonitril
Formel:
C₇H₄BrN Molecular Weight: 182.02 g/mol Siedepunkt: 252 Schmelzpunkt: 51…52 °C Dichte: 1.496 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001772 CAS-Nummer: 2042-37-7 EINECS: 218-045-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...