3-Fluor-p-toluidin

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 3-Fluor-4-methylanilin, 4-Amino-2-fluortoluol

SB01241.1 SB01241.10 SB01241.50
MAYBSB01241.1EA 0 EUR
MAYBSB01241.1 MAYBSB01241.10 MAYBSB01241.50
3-Fluor-p-toluidin
3-Fluor-p-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 37
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007762
CAS-Nummer: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR