4-Fluorbenzonitril

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: p-Fluorobenzonitrile

SB01283DA SB01283.50
MAYBSB01283DAEA 0 EUR
MAYBSB01283DA MAYBSB01283.50
4-Fluorbenzonitril
4-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Molecular Weight: 121,11 g/mol
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001812
CAS-Nummer: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR