2'-Hydroxy-5'-methylacetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
SB01288.1
MAYBSB01288.1EA
0
EUR
MAYBSB01288.1
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilid
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilid
Formel:
C₉H₁₁NO₂ |
MDL:
MFCD00020183 CAS-Nummer: 6375-17-3 EINECS: 228-934-6 |