5-Chlor-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
5-Chlor-o-anissäure
SB01454.1
MAYBSB01454.1EA
0
EUR
MAYBSB01454.1
5-Chlor-2-methoxybenzoesäure
5-Chlor-2-methoxybenzoesäure
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,59 g/mol |
MDL:
MFCD00017546 CAS-Nummer: 3438-16-2 EINECS: 222-343-7 |