4,7-Dichlorchinolin

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

SB01458.1 SB01458.10 SB01458.50
MAYBSB01458.1EA 0 EUR
MAYBSB01458.1 MAYBSB01458.10 MAYBSB01458.50
4,7-Dichlorchinolin
4,7-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006774
CAS-Nummer: 86-98-6
EINECS: 201-714-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR