3,5-Dichlorphenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3,5-Dichlorophenylisocyantae
SB01467.1
SB01467.10
SB01467.50
MAYBSB01467.1EA
0
EUR
MAYBSB01467.1
MAYBSB01467.10
MAYBSB01467.50
3,5-Dichlorphenylisocyanat
3,5-Dichlorphenylisocyanat
Formel:
C₇H₃Cl₂NO Molecular Weight: 188.01 g/mol Siedepunkt: 264 Schmelzpunkt: 32…34 °C Dichte: 1.38 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013859 CAS-Nummer: 34893-92-0 EINECS: 252-276-9 UN: 2250 ADR: 6.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...