2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Lieferant: Thermo Scientific
SB01482.50
MAYBSB01482.50EA
0
EUR
MAYBSB01482.50
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Formel:
C₈H₈O Molecular Weight: 120,15 g/mol |
MDL:
MFCD00005855 CAS-Nummer: 496-16-2 EINECS: 207-817-3 |