3-Fluorbrenzcatechin

Lieferant: Thermo Scientific

SB01505.0010 SB01505.1 SB01505.10
MAYBSB01505.0010EA 0 EUR
MAYBSB01505.0010 MAYBSB01505.1 MAYBSB01505.10
3-Fluorbrenzcatechin
3-Fluorbrenzcatechin
Formel: C₆H₅FO₂
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71 °C
Dichte: 1,514 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042582
CAS-Nummer: 363-52-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR