Ammoniumthiocyanat
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid
SB01587.250 SB01587.1
CHMPSB01587.250EA 0 EUR
CHMPSB01587.250 MAYBSB01587.1
Ammoniumthiocyanat
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564