4-Butylanilin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Butylbenzenamine
SB01608-1
MAYBSB01608-1EA 0 EUR
MAYBSB01608-1
4-Butylanilin
4-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 0,945 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007925
CAS-Nummer: 104-13-2
EINECS: 203-177-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III