α,4-Dibrom-2-fluortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Brom-2-fluorbenzylbromid, 1-Brom-4-(brommethyl)-3-fluorbenzol
SB01611-1
MAYBSB01611-1EA 0 EUR
MAYBSB01611-1
α,4-Dibrom-2-fluortoluol
α,4-Dibrom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
Molecular Weight: 267,92 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 30 °C
MDL: MFCD00055467
CAS-Nummer: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN: 3261
ADR: 8,II