3'-Fluoracetophenon

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: m-Fluoracetophenon

SB01647.1 SB01647.10
MAYBSB01647.1EA 0 EUR
MAYBSB01647.1 MAYBSB01647.10
3'-Fluoracetophenon
3'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138.14 g/mol
Siedepunkt: 204
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000338
CAS-Nummer: 455-36-7
EINECS: 207-245-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR