4-Brom-1,2-difluorbenzol

Lieferant: Thermo Scientific

SB01679.1 SB01679.10 SB01679.50
MAYBSB01679.1EA 0 EUR
MAYBSB01679.1 MAYBSB01679.10 MAYBSB01679.50
4-Brom-1,2-difluorbenzol
4-Brom-1,2-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
Siedepunkt: 150 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000304
CAS-Nummer: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR