(3,5-Difluorphenyl)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SB01685.1 SB01685EA
MAYBSB01685.1EA 0 EUR
MAYBSB01685.1 MAYBSB01685EA
(3,5-Difluorphenyl)acetonitril
(3,5-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34…36 °C
MDL: MFCD00061278
CAS-Nummer: 122376-76-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III