Di-tert-butylpyrocarbonat

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Pyrokohlensäuredi-tert-butylester, Di-tert-butyldicarbonat, DIBOC, Boc-Anhydrid

SB01692.1 SB01692.10 SB01692.50
MAYBSB01692.1EA 0 EUR
MAYBSB01692.1 MAYBSB01692.10 MAYBSB01692.50
Di-tert-butylpyrocarbonat
Di-tert-butylpyrocarbonat
Formel: C₁₀H₁₈O₅
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20…23 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008805
CAS-Nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR