4-Hydroxybenzylaceton

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

SB01721.1 SB01721.50
MAYBSB01721.1EA 0 EUR
MAYBSB01721.1 MAYBSB01721.50
4-Hydroxybenzylaceton
4-Hydroxybenzylaceton
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002394
CAS-Nummer: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR