Methylpropiolat

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 2-Propinsäuremethylester, Propiolsäuremethylester, Propinsäuremethylester, Acetylencarbonsäuremethylester, Methylacetylencarboxylat

SB01817.1 SB01817EA SB01817.50
MAYBSB01817.1EA 0 EUR
MAYBSB01817.1 MAYBSB01817EA MAYBSB01817.50
Methylpropiolat
Methylpropiolat
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84.07 g/mol
Siedepunkt: 105
Dichte: 1.196 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008572
CAS-Nummer: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR