4-Chlor-2,5-dimethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
SB01846.50
MAYBSB01846.50EA
0
EUR
MAYBSB01846.50
4-Chlor-2,5-dimethoxyphenylisothiocyanat
4-Chlor-2,5-dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel:
C₉H₈ClNO₂S |
MDL:
MFCD00046809 CAS-Nummer: 306935-82-0 |