2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1,3-Dimethoxy-4-isothiocyanatobenzol
SB01848.1
SB01848.10
SB01848.50
MAYBSB01848.1EA
0
EUR
MAYBSB01848.1
MAYBSB01848.10
MAYBSB01848.50
2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat
2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel:
C₉H₉NO₂S Molecular Weight: 195.24 g/mol Siedepunkt: 166…167 °C (6 mmHg) Schmelzpunkt: 57 |
MDL:
MFCD00041058 CAS-Nummer: 33904-03-9 UN: 2923 ADR: 8 III |