α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 4-(Trifluormethylphenyl)isocyanat

SB01857.1 SB01857.10
MAYBSB01857.1EA 0 EUR
MAYBSB01857.1 MAYBSB01857.10
α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat
α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat
Formel: C₈H₄F₃NO
Molecular Weight: 187.12 g/mol
Siedepunkt: 173
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002028
CAS-Nummer: 1548-13-6
EINECS: 216-284-6
UN: 2285
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR