Ethylpyruvat

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 2-Ketopropionsäureethylester, α-Ketopropionsäureethylester, Brenztraubensäureethylester, 2-Oxopropionsäureethylester

SB01887-1
MAYBSB01887-1EA 0 EUR
MAYBSB01887-1
Ethylpyruvat
Ethylpyruvat
Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116,12 g/mol
Siedepunkt: 144…147 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009123
CAS-Nummer: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR