1,3,5-Trifluorbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
SB01896.1 SB01896.50
MAYBSB01896.1EA 0 EUR
MAYBSB01896.1 MAYBSB01896.50
1,3,5-Trifluorbenzol
1,3,5-Trifluorobenzene
Formel: C₆H₃F₃
Molecular Weight: 132.09 g/mol
Siedepunkt: 75
Dichte: 1.277 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000333
CAS-Nummer: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 2387
ADR: 3 II