4-Brom-α,α,α-trifluortoluol

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

SB01902.1 SB01902.10 SB01902.50
MAYBSB01902.1EA 0 EUR
MAYBSB01902.1 MAYBSB01902.10 MAYBSB01902.50
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄BrF₃
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6347 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000398
CAS-Nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR