3-(Trifluormethyl)zimtsäure

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Trifluormethyl)cinnamsäure, 3-(3-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure, 3-(m-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure

SB01924.1 SB01924EA SB01924.50
MAYBSB01924.1EA 0 EUR
MAYBSB01924.1 MAYBSB01924EA MAYBSB01924.50
3-(Trifluormethyl)zimtsäure
3-(Trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Molecular Weight: 216.16 g/mol
Siedepunkt: 292
Schmelzpunkt: 130…131 °C
MDL: MFCD00004393
CAS-Nummer: 779-89-5
EINECS: 212-301-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR