tert-Butylchlordimethylsilan

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

SB01935.1 SB01935.10 SB01935.50
MAYBSB01935.1EA 0 EUR
MAYBSB01935.1 MAYBSB01935.10 MAYBSB01935.50
tert-Butylchlordimethylsilan
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 87…90 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 22 °C
MDL: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR