4-(Trifluormethylthio)phenol
Lieferant: Thermo Scientific
SB01940DA
SB01940EA
MAYBSB01940DAEA
0
EUR
MAYBSB01940DA
MAYBSB01940EA
4-(Trifluormethylthio)phenol
4-(Trifluormethylthio)phenol
Formel:
C₇H₅F₃OS |
MDL:
MFCD00036035 CAS-Nummer: 461-84-7 |