(R)-(+)-1,2-Epoxypropan
Lieferant: Thermo Scientific
SB02051-1
MAYBSB02051-1EA
0
EUR
MAYBSB02051-1
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan
Formel:
C₃H₆O Dichte: 0,829 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066211 CAS-Nummer: 15448-47-2 UN: 1280 ADR: 3,I |