α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzaldehyd

SB02063.1
MAYBSB02063.1EA 0 EUR
MAYBSB02063.1
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd
Formel: C₈H₅F₃O
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,3024 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003373
CAS-Nummer: 454-89-7
EINECS: 207-228-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR