3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
SEW00692.1
MAYBSEW00692.1EA 0 EUR
MAYBSEW00692.1
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₉H₄F₆O
Molecular Weight: 242,12 g/mol
Siedepunkt: 47…48 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010206
CAS-Nummer: 401-95-6