3,5-Dichlorbenzaldehyd

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

SEW00693.1
MAYBSEW00693.1EA 0 EUR
MAYBSEW00693.1
3,5-Dichlorbenzaldehyd
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175,01 g/mol
Siedepunkt: 215…222 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003352
CAS-Nummer: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR