2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SEW01013.10
MAYBSEW01013.10EA 0 EUR
MAYBSEW01013.10
2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158,56 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
MDL: MFCD00042527
CAS-Nummer: 84194-36-5