2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SEW01255.1 SEW01255.10
MAYBSEW01255.1EA 0 EUR
MAYBSEW01255.1 MAYBSEW01255.10
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Siedepunkt: 89 °C (0,5 mmHg)
MDL: MFCD00042563
CAS-Nummer: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III