2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
SEW01255.1
SEW01255.10
MAYBSEW01255.1EA
0
EUR
MAYBSEW01255.1
MAYBSEW01255.10
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅ClF₃N Siedepunkt: 89 °C (0,5 mmHg) |
MDL:
MFCD00042563 CAS-Nummer: 39885-50-2 EINECS: 254-674-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |