3-Chlor-4-iodbenzotrifluorid
Lieferant: Thermo Scientific
SEW01265.10
MAYBSEW01265.10EA
0
EUR
MAYBSEW01265.10
3-Chlor-4-iodbenzotrifluorid
3-Chlor-4-iodbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₃I |
MDL:
MFCD00042562 CAS-Nummer: 141738-80-9 |