2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)anilin

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Amino-3,5-dichlor-α,α,α-trifluortoluol, 2,6-Dichlor-α,α,α-trifluor-p-toluidin

SEW01282.50
MAYBSEW01282.50EA 0 EUR
MAYBSEW01282.50
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)anilin
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
Molecular Weight: 230,02 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 1,532 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00052918
CAS-Nummer: 24279-39-8
EINECS: 416-430-0
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR