3-Brom-2-thenoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Bromthiophen-2-carbonsäure, 3-Brom-2-thiophencarbonsäure
SEW01838DA
MAYBSEW01838DAEA 0 EUR
MAYBSEW01838DA
3-Brom-2-thenoesäure
3-Brom-2-thenoesäure
Formel: C₅H₃BrO₂S
Molecular Weight: 207,05 g/mol
MDL: MFCD00052291
CAS-Nummer: 7311-64-0