3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-Bromo-2-formylthiophene
SEW01928.250
SEW01928DA
MAYBSEW01928.250EA
0
EUR
MAYBSEW01928.250
MAYBSEW01928DA
3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS Molecular Weight: 191,05 g/mol |
MDL:
MFCD00126680 CAS-Nummer: 930-96-1 |