2-Brom-4-(trifluormethyl)anilin

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Amino-3-brom-α,α,α-trifluortoluol, 2-Brom-α,α,α-trifluor-p-toluidin

SEW01985DA SEW01985EA
MAYBSEW01985DAEA 0 EUR
MAYBSEW01985DA MAYBSEW01985EA
2-Brom-4-(trifluormethyl)anilin
2-Brom-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Molecular Weight: 240.02 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Dichte: 1.7 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042150
CAS-Nummer: 57946-63-1
EINECS: 261-035-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR