4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

SEW02153.250 SEW02153.1
CHMPSEW02153.250EA 0 EUR
CHMPSEW02153.250 MAYBSEW02153.1
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₂
Siedepunkt: 80 °C (20 hPa)
Dichte: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041530
CAS-Nummer: 659-28-9
EINECS: 211-531-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR